Få mere at vide
Aluminiumfosfat, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4510636 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10061581
Brand: Thermo Scientific Acros 344441000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-30-7
Molekylær formel AlO4P
Molekylvægt (g/mol) 121.95
InChI nøgle ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC navn aluminium; fosfat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum phosphate
Smeltepunkt >1500.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Lineær formel AlPO4
Merck Index 15,352
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali
Formel vægt 121.95
Grad Ren