Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum phosphate |
| Smeltepunkt | >1500,0 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2.5 kg |
| Emballage | Plastflaske |
| Lineær formel | AlPO4 |
| Merck Index | 15,352 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: uopløselig i vand. Andre opløseligheder: uopløselig i alkohol, opløselig i syrer, alkali |
| Formel vægt | 121.95 |
| Vis mere |