Få mere at vide
Aluminiumfosfat, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10215181 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
2.5 kg
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
2.5kg
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10215181 500 g Glasflaske 500g
10061581 100 g Glasflaske 100g
11984291 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10215181 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 344445000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-30-7 | AlO4P | 121.95 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-30-7
Molekylær formel AlO4P
Molekylvægt (g/mol) 121.95
InChI nøgle ILRRQNADMUWWFW-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum phosphate, aluminum monophosphate, phosphalugel, phosphaljel, monoaluminum phosphate, aluminum acid phosphate, aluphos, aluminophosphoric acid, aluminiumphosphat german, aluminum phosphate 1:1
PubChem CID 64655
IUPAC navn aluminium; fosfat
SMIL [O-]P(=O)([O-])[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum phosphate
Smeltepunkt >1500.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 500 g
Lineær formel AlPO4
Merck Index 15,352
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble in water. Other solubilities: insoluble in alcohol, soluble in acids, alkali
Formel vægt 121.95
Grad Ren