Få mere at vide
Aluminum Oxide, Pure, Desiccating Agent, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10101660 Shop alle Fisher Chemical produkter
:
500g, Plastic powder jar
Artikelnummer. 10101660
Brand: Fisher Chemical A/2320/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kogepunkt 2980°C
Smeltepunkt 2000°C
CAS 1344-28-1
Farve White
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium(3+) trioxidandiide
Molekylvægt (g/mol) 101.96
Formel vægt 101.96g/mol
Emballage Plastic powder jar