Få mere at vide
Aluminum oxide, for chromatography, neutral, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Artikelnummer. 10571954 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
25 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
2.5kg
25kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
10571954 2.5 kg 2.5kg
10058681 1 kg 1kg
10277493 25 kg 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10571954 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 366680025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aluminum oxide, Al2O3, CAS Number-1344-28-1, abrasit, abrarex, abramax, abramant, alundum, Aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, Aluminum oxide, aloxite, 2.5kg, 2980.0 deg.C, White, 3.97g/mL, 215-691-6, 300ppm max. | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980.0°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2050.0°C
Navn note Activated, Neutral, Brockmann I
Farve Hvid
pH 6.5 to 7.5 (5% aq. suspension, stirred)
Fysisk form fint pulver
Mængde 2.5 kg
Lineær formel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Grad Kromatografi
Emballage Plastflaske
Tæthed 3.97g/mL