Få mere at vide
Aluminiumoxid, til kromatografi, basisk, Brockmann I, 50-200μ m, 90A, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 16534234 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. 16534234
Brand: Thermo Scientific Acros 463350010
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kogepunkt 2977.0°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2030.0°C
CAS 1344-28-1
Mængde 1 kg
Molekylær formel Al2O3
Lineær formel Al2O3
MDL nummer MFCD00003424
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic solvent, difficultly soluble in mineral acids
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Molekylvægt (g/mol) 101.96
Formel vægt 101.96
Grad Kromatografi
Specifik vægtfylde 3.97
Tæthed 3.9700 g/mL