Få mere at vide
Aluminiumoxid, til kromatografi, basisk, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Artikelnummer. 10730701 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
5 kg
25 kg
Emballage:
Fiber tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
1kg
25kg
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10730701 1 kg Plastflaske 1kg
10378193 5 kg Plastflaske 5kg
10388433 25 kg Fiber tromle 25kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10730701 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 189990010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    761.21 DKK
    659.65 DKK / 1kg
    Spare 101.56 DKK
    13% Slukket
 Begrænset vare
På lager
Lägg i varukorgen
Edge
Lägg i varukorgen
Request Bulk or Custom Format
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Aluminiumoxid, Al2O3, CAS-nummer-1344-28-1, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxit, alfa-alumina, aluminiumoxid, aluminiumoxid, alundum, fasertonerde, 1 kg, Na2O <0,4%, 2977,0 grader. C, hvid, 3,9700g/ml, 215-691-6, 300 ppm maks. | CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiska identifierare
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifikationer
Kogepunkt 2977,0 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2030,0 °C
Farve Hvid
pH 9 til 10 (10% afvikling)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.97
Tæthed 3.9700g/mL
Lineær formel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let sol i alkalisk sol (danner hydroxider), praktisk talt uopløselig i ikke-polært organisk opløsningsmiddel, vanskeligt opløseligt i mineralsyrer
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Grad Kromatografi
Visa mer Visa mindre
RUO– Kun brug til forskning
Produkttitel
Välj ett problem
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.