Få mere at vide
Aluminiumoxid, til kromatografi, sur, Brockmann I, 40-300 μm, 60A
Artikelnummer. 10542992 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10542992 1 kg Plastflaske 1kg
10185393 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11934141 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10542992 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 365750010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1000.00 DKK
    839.65 DKK / 1kg
    Spare 160.35 DKK
    16% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2980,0 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2030,0 °C
Farve Hvid
pH 4,0 til 5,0 (5% AH. suspension, rørt)
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Lineær formel Al2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15,35
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let sol i alkalisk sol (danner hydroxider), praktisk talt uopløselig i ikke-polært organisk opløsningsmiddel, vanskeligt opløseligt i mineralsyrer
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Grad Kromatografi