Få mere at vide
Aluminiumoxid, 99,99%, (spormetalbasis), ekstra ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10743475 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10743475 100 g Glasflaske 100g
10042690 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10743475 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212251000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Specifications
Kogepunkt 2977.0°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2030.0°C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 99.99%
Lineær formel AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides),practically insoluble in non-polar organic,solvents,difficultly soluble in mineral acids
Formel vægt 101.96
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 3.97
Tæthed 3.9700g/mL