Få mere at vide
Aluminum oxide, 99.7+%, extra pure
Artikelnummer. p-3756601 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
5kg
Artikelnummer. 10441641
Brand: Thermo Scientific Acros 215702500
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Edge
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101.96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2977.0°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2030.0°C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 250 g
Analyseprocentområde 99.7+%
Lineær formel AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: slightly sol. in alkaline sol.(forming hydroxides), practically insoluble in non-polar organic, solvents, difficultly soluble in mineral acids
IUPAC navn dialuminium;ilt(2-)
Formel vægt 101.96
Procent renhed ≥99.7%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.97
Tæthed 3.9700g/mL