Tekniske data
| Kogepunkt | 2977,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum oxide |
| Smeltepunkt | 2030,0 °C |
| Navn note | Extra Pure |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 5 kg |
| Analyseprocentområde | 99.7 + % |
| Lineær formel | AI2O3 |
| Fieser | 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9 |
| Vis mere |