Få mere at vide
Aluminiumoxid, 99,7+%, ekstra rent
Artikelnummer. 10042820 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
1 kg
5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
5kg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10042820 1 kg Plastflaske -
10441641 250 g Plastflaske -
10137713 5 kg Plastflaske 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10042820 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 215700010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    531.35 DKK
    477.65 DKK / 1kg
    Spare 53.70 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-11-2026
Læg i indkøbskurv
Edge
CAS: 1344-28-1 | Al2O3 | 101,96 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til søjlekromatografi
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1344-28-1
Molekylær formel Al2O3
Molekylvægt (g/mol) 101.96
MDL nummer MFCD00003424
InChI nøgle PNEYBMLMFCGWSK-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum oxide, alpha-alumina, fasertonerde, abramant, abramax, abrarex, abrasit, aloxite, alundum
PubChem CID 9989226
SMIL [O--].[O--].[O--].[Al+3].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 2977,0 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum oxide
Smeltepunkt 2030,0 °C
Navn note Extra Pure
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 1 kg
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 3.97
Analyseprocentområde 99.7 + %
Tæthed 3.9700g/mL
Lineær formel AI2O3
Fieser 01,19; 02,17; 03,6; 04,8; 06,16; 07,5; 08,9; 09,8; 10,8; 11,22; 13,14; 15,9; 16,9
Merck Index 15, 350
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig. Andre opløseligheder: let sol. i alkalisk sol. (danner hydroxider), praktisk talt uopløselige i upolære organiske opløsningsmidler, vanskeligt opløselige i mineralsyrer
IUPAC navn dialuminium(3+)trioxidandiid
Formel vægt 101.96
Procent renhed ≥99.7%
Grad Ekstra ren