Få mere at vide
Aluminium Nitrate Nonahydrate, Supelco™
Artikelnummer. 15896940
Skift visning
Mængde:
1 kg
50 kg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
15896940 50 kg
15844020 1 kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15896940 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1010869050
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Grad Research
Molekylær formel Al(NO3)3 · 9 H2O
Molekylvægt (g/mol) 375.13
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium Nitrate Nonahydrate
Smeltepunkt 73°C
Mængde 50 kg
MDL nummer MFCD00149132
Synonym Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminium nitrate nonahydrate
Tæthed 1.72 g/cm3 at 20°C