Få mere at vide
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
Artikelnummer. p-7072792 Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
500 g
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
500g
Artikelnummer. 10745321
Brand: Fisher Chemical A/2202/53
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Aluminum Nitrate Nonahydrate, Certified AR for Analysis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 375.13
MDL nummer 149132
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Specifications
Smeltepunkt 73°C
pH 2.5 to 3.5
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Formel vægt 375.13g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signal Word
  • Advarsel
Hazard Category
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Hazard Statement
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate