Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum nitrate nonahydrate |
| Smeltepunkt | 73,0 °C |
| pH | 2,5 til 3,5 (5% sol ved 20 °C) |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 99% min. (Kompleksometri) |
| Molekylær formel | AlN3O9·9H2O |
| Lineær formel | Al(NO3)3·9H2O |
| Merck Index | 15,347 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 64 g/100 ml (25 °C). Andre opløseligheder: opløselig i alkohol, let opløselig i acetone, praktisk talt uopløselig i ethylacetat og pyridin |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium nitrate nonahydrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/og sæbe.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.