Få mere at vide
Aluminiumnitrat nonahydrat, 99,999 %, (sporstofbasis)
Artikelnummer. 11964271 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
10g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11964271 100 g Glasflaske 100g
11954271 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11964271 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212241000
Request Bulk or Custom Format
CAS: 7784-27-2 | AlN3O9·9H2O | 375,13 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlN3O9·9H2O
Molekylvægt (g/mol) 375.13
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum nitrate nonahydrate, aluminum trinitrate nonahydrate, unii-8mc6621v1h, aluminum iii nitrate, nonahydrate 1:3:9, nitric acid aluminum salt, nitric acid, aluminum salt, nonahydrate 8ci,9ci, aluminum nitrate, acs, aluminum 3+ nonahydrate trinitronate, aluminum nitrate nonahydrate, low mercury, puratronic
PubChem CID 24567
IUPAC navn aluminium;trinitrat;nonahydrat
SMIL [N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].[N+](=O)([O-])[O-].O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum nitrate nonahydrate
Smeltepunkt 73.0°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Analyseprocentområde 6.5 to 7.9% (Al) (Complexometry)
Lineær formel Al(NO3)3·9H2O
Merck Index 15,347
Opløselighedsinformation Solubility in water: 64 g/100mL (25°C). Other solubilities: soluble in alcohol, slightly soluble in acetone, practically insoluble in ethyl acetate and, pyridine
Formel vægt 375.13
Procent renhed 99.999%
Grad Spormetalbasis
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminum nitrate nonahydrate