Få mere at vide
Aluminum Nitrate Nonahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Shop alle Fisher Chemical produkter
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
missing translation for 'unitSize'
1kg
250g
500g
5kg
Especificaciones
Especificaciones
| Smeltepunkt | 73°C |
| pH | 2.5 to 3.5 |
| Fysisk form | Solid |
| Mængde | 250 g |
| Formel vægt | 375.13g/mol |
| Emballage | Plastic powder jar |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
- Aluminium nitrate nonahydrate
- Advarsel
- Brandnærende fast stof Kategori 3
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
- P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido