Få mere at vide
Aluminum Nitrate Nonahydrate, 98+%, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 11403663 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
1 kg
5 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
250g
500g
5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11403663 250 g 250g
10704941 500 g 500g
10111610 1 kg 1kg
10578220 5 kg 5kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11403663 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/2200/50
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-27-2
Molekylær formel AlH18N3O18
Molekylvægt (g/mol) 375.13
MDL nummer 149132
InChI nøgle SWCIQHXIXUMHKA-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aluminium(3+) nonahydrate trinitrate
SMIL O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
Tekniske data
Smeltepunkt 73°C
pH 2.5 to 3.5
Fysisk form Solid
Mængde 250 g
Formel vægt 375.13g/mol
Emballage Plastic powder jar
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium nitrate nonahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Brandnærende fast stof Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H272-Kan forstærke brand, brandnærende.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P371+P380+P375-Ved større brand og store mængder: Evakuer området Bekæmp branden på afstand på grund af eksplosionsfare.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium nitrate nonahydrate, Aluminumnitrate