Få mere at vide
Aluminum Lithium Hydride, 95+%, Pure, Fisher Chemical
Artikelnummer. 12397123 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
Artikelnummer. Mængde unitSize
12397123 10 g 10g
1 options
Artikelnummer. 12397123 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/2160/45
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Smeltepunkt 125°C
CAS 16853-85-3
Farve White
Fysisk form Powder/Solid
Mængde 10 g
Molekylær formel AlH4Li
MDL nummer 11075
InChI nøgle OCZDCIYGECBNKL-UHFFFAOYSA-N
SMIL [Li+].[AlH4-]
IUPAC navn lithium(1+) alumanuide
Molekylvægt (g/mol) 37.95
Formel vægt 37.95g/mol
Emballage Plastic container
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Lithium aluminium hydride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
  • Stoffer, som ved kontakt med vand afgiver brandfarlige gasser Kategori 1
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H260-Ved kontakt med vand udvikles brandfarlige gasser, som kan selvantænde.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.