Få mere at vide
Bochem™ Lab-stik i aluminium
Artikelnummer. 10313712
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
Artikelnummer. 10313712
Brand: Bochem™ 11022
Tekniske data
Materiale Aluminium, rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 160 x 130 mm
Længde (metrisk) base 160 mm
Bredde (metrisk) 130 mm
Inkluderer Hjul
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.