Få mere at vide
Bochem™ Lab-stik i aluminium
Artikelnummer. 10211542
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
300 mm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
10211542 200 mm
10313712 130 mm
10350341 100 mm
10410251 300 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10211542 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11032
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 23-11-2026
Tekniske data
Materiale Aluminium, rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 200 x 200 mm
Længde (metrisk) base 200 mm
Bredde (metrisk) 200 mm
Inkluderer Hjul
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.