Få mere at vide
Aluminiumisopropoxid, 99,99 %, (spormetalbasis)
Artikelnummer. 10546413 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10546413 50 g Glasflaske 50g
10195422 10 g Glasflaske 10g
10716433 250 g Glasflaske 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10546413 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 212230500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-08-2026
CAS: 555-31-7 | C9H21AlO3 | 204,25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til ultrasporanalyse, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 555-31-7
Molekylær formel C9H21AlO3
Molekylvægt (g/mol) 204.25
MDL nummer MFCD00008870
InChI nøgle SMZOGRDCAXLAAR-UHFFFAOYSA-N
Synonym aluminum isopropoxide, aluminum isopropylate, aluminum triisopropoxide, triisopropoxyaluminum, aliso, aluminum triisopropanolate, 2-propanol, aluminum salt, triisopropyloxyaluminum, aluminum triisopropylate
PubChem CID 11143
IUPAC navn aluminium;propan-2-olat
SMIL CC(C)[O-].CC(C)[O-].CC(C)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum isopropoxide
Smeltepunkt 129,0 °C til 136,0 °C
Farve Hvid
Kogepunkt 125,0 °C til 130,0 °C (38,0 mmHg)
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 99.99%
Emballage Glasflaske
Lineær formel [(CH3)2CHO]3Al
Mængde 50 g
Fieser 01,35; 03,10; 04,15; 05,14; 06,19; 08,15; 09,14; 11,29; 13,265; 15,16
Merck Index 15,342
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: frit opløselige i ethanol
Formel vægt 204.25
Procent renhed 99.99%
Grad Spormetalbasis
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium isopropoxide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarligt fast stof Kategori 1
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H228-Brandfarligt fast stof.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H336-Kan forårsage sløvhed eller svimmelhed.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: 2-Propanol, aluminumsalt