Få mere at vide
Aluminium Hydroxide, Supelco™
Artikelnummer. 15816950
Skift visning
Mængde:
1 kg
Artikelnummer. Mængde
15816950 1 kg
1 options
Artikelnummer. 15816950 Leverandør Supelco Leverandørnr. 1010911000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 12-11-2026
Powder, hydrargillite EMPLURA™
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminium Hydroxide
Smeltepunkt 300°C (Elimination of Water of Crystallisation)
CAS 21645-51-2
Mængde 1 kg
Molekylær formel Al(OH)3 · X H2O
MDL nummer MFCD00003420
Synonym Aluminium hydroxide, Hydrargillite, Aluminium hydroxide
Molekylvægt (g/mol) 78
Grad Research
Tæthed 2.42 g/cm3 at 20°C