Få mere at vide
Aluminiumhydroxid, ekstra ren, pulver
Artikelnummer. 10482791 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
500 g
2 kg
10 kg
Emballage:
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
25g
2kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10482791 25 g Plastflaske 25g
10752261 500 g Plastflaske 500g
10328070 2 kg Plastflaske 2kg
11944141 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10482791 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 219130250
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21645-51-2 | AlH3O3 | 78,00 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21645-51-2
Molekylær formel AlH3O3
Molekylvægt (g/mol) 78.00
MDL nummer MFCD00003420
InChI nøgle WNROFYMDJYEPJX-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn aluminium(3+) trihydroxid
SMIL [OH-].[OH-].[OH-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum hydroxide
Farve Hvid
pH 8.5 to 10 (5% aq. suspension)
Fysisk form Pulver
Mængde 25 g
Lineær formel Al(OH)3
Merck Index 15,338
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Formel vægt 78
Procent renhed ≥63.5% (Al2O3)
Grad Ekstra ren
Tab ved tænding 36.5% max.
Emballage Plastflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium hydroxide
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.