Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum hydroxide |
| Farve | Hvid |
| pH | 8.5 to 10 (5% aq. suspension) |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 2 kg |
| Lineær formel | Al(OH)3 |
| Merck Index | 15,338 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: insoluble |
| Formel vægt | 78 |
| Procent renhed | ≥63.5% (Al2O3) |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium hydroxide
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.