Få mere at vide
Aluminum, technical, foil, ≈0.1mm thick, SLR, Fisher Chemical™
Artikelnummer. 10214252 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
250 g
500 g
Pakningsstørrelse:
250g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10214252 250 g 250g
10030000 500 g 500g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Artikelnummer. 10214252 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1570/50
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
\r\n Utg\u00E5ngen artikel:\r\n
\r\n Kun tilg\u00E6ngelig ved lagerbeholdning.\r\n
\r\n
Kemiske identifikatorer
CAS 7429-90-5
Molekylær formel Al
Molekylvægt (g/mol) 26.98
MDL nummer MFCD00134029
InChI nøgle XAGFODPZIPBFFR-UHFFFAOYSA-N
IUPAC navn aluminium
SMIL [Al]
Tekniske data
Farve Gray-Silver
Smeltepunkt 660°C
Kogepunkt 2327°C
Mængde 250 g
Emballage Plastic container
Form Solid
Formel vægt 26.97g/mol