Få mere at vide
Aluminum fluoride trihydrate, 97%, extra pure
Artikelnummer. 10773724 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
500 g
2.5 kg
Emballage:
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
2.5kg
500g
Artikelnummer. 10773724
Brand: Thermo Scientific Acros 216820025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15098-87-0 | AlF3·3H2O | 138.02 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
CX-bindingsdannelsesreagens, Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15098-87-0
Molekylær formel AlF3·3H2O
Molekylvægt (g/mol) 138.02
MDL nummer MFCD00149141
InChI nøgle BKLZIAYVINRQEJ-UHFFFAOYSA-K
Synonym aluminum trifluoride trihydrate, aluminum 3+ trihydrate trifluoride, aluminum fluoride-water 1/3/3, aluminum fluoride, trihydrate,, aluminum 3+ ion trihydrate trifluoride, fluoride, fluoride, aluminum salt, hydrate, hydrate, hydrate, fluoride
PubChem CID 22002992
IUPAC navn aluminium;trifluorid;trihydrat
SMIL O.O.O.[F-].[F-].[F-].[Al+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum fluoride trihydrate
Navn note 97%
Farve Hvid
Fysisk form Pulver
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 96% min
Lineær formel AlF3·3H2O
Merck Index 10, 333
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble
Formel vægt 138.02
Procent renhed 97%
Grad Ekstra ren
Emballage Plastflaske