Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum fluoride trihydrate |
| Navn note | 97% |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Pulver |
| Mængde | 500 g |
| Analyseprocentområde | 96% min |
| Lineær formel | AlF3·3H2O |
| Merck Index | 10, 333 |
| Opløselighedsinformation | Solubility in water: slightly soluble |
| Formel vægt | 138.02 |
| Vis mere |