Få mere at vide
Aluminiumchloridhydrat, Extra Pure, SLR, opfylder analytiske specifikationer fra Ph.Eur., BP, USP , Fisher Chemical
Artikelnummer. 10447820 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10447820 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10447820 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1960/53
 Begrænset vare
På lager
500g, Plast pulver krukke
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
CAS 7784-13-6
Farve Hvid
pH 2,5 til 3,5
Fysisk form Fast stof
Mængde 500 g
Molekylær formel AlCl3H12O6
MDL nummer 149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
Molekylvægt (g/mol) 241.42
Formel vægt 241,43 g/mol
Emballage Plast pulver krukke
Damptryk 1mmHg 100
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium Chloride hexahydrate, Aluminumchloride