Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum chloride hexahydrate |
| Mængde | 500 g |
| Emballage | Glasflaske |
| Specifik vægtfylde | 2.39 |
| Analyseprocentområde | 98,5% min. (Argentometri) |
| Tæthed | 2.3900g/mL |
| Lineær formel | AlCl3·6H2O |
| Fieser | 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15 |
| Merck Index | 15,333 |
| Opløselighedsinformation | Opløselighed i vand: 477 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, glycerol og propylen |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium chloride hexahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H315-Forårsager hudirritation.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
- P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.