Få mere at vide
Aluminiumchloridhexahydrat, 99%, rent
Artikelnummer. 10482021 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Glasflaske
Plast tromle
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
10kg
1kg
2.5kg
500g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10482021 1 kg Glasflaske 1kg
10492021 500 g Glasflaske 500g
10257313 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11914181 10 kg Plast tromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10482021 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 217470010
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1059.72 DKK
    953.65 DKK / 1kg
    Spare 106.07 DKK
    10% Slukket
 Begrænset vare
På lager
CAS: 7784-13-6 | AlCl3H12O6 | 241,42 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-13-6
Molekylær formel AlCl3H12O6
Molekylvægt (g/mol) 241.42
MDL nummer MFCD00149134
InChI nøgle JGDITNMASUZKPW-UHFFFAOYSA-K
SMIL O.O.O.O.O.O.[Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Aluminum chloride hexahydrate
Mængde 1 kg
Analyseprocentområde 98,5% min. (Argentometri)
Lineær formel AlCl3·6H2O
Fieser 01,24; 02,21; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 08,13; 09,11; 17,15
Merck Index 15,333
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 477 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, ether, glycerol og propylen
IUPAC navn aluminium(3+)hexahydrattrichlorid
Formel vægt 241.43
Procent renhed 99%
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik vægtfylde 2.39
Tæthed 2.3900g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium chloride hexahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.