Få mere at vide
Aluminum Chloride, 98+%, Pure, Anhydrous, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10558030 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
500 g
Pakningsstørrelse:
500g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10558030 500 g 500g
1 options
Artikelnummer. 10558030 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/2000/53
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Specifications
Smeltepunkt 194°C
CAS 7446-70-0
Farve Yellow
pH 2.4
Fysisk form Solid
Mængde 500 g
Molekylær formel AlCl3
MDL nummer 3422
InChI nøgle VSCWAEJMTAWNJL-UHFFFAOYSA-K
SMIL [Al+3].[Cl-].[Cl-].[Cl-]
IUPAC navn aluminium(3+) trichloride
Molekylvægt (g/mol) 133.33
Formel vægt 133.34g/mol
Emballage Amber glass bottle
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • Aluminium chloride
Signal Word
  • Fare
Hazard Category
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
Hazard Statement
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Precautionary Statement
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne og andre blottede hudområder grundigt efter brug.