Få mere at vide
Aluminiumbromid, 98+%, ekstra rent, vandfri
Artikelnummer. 11984201 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
11984201 500 g Glasflaske 500g
10433873 25 g Glasflaske 25g
10697342 100 g Glasflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11984201 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 198415000
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 09-09-2026
CAS: 7727-15-3 | AlBr3 | 266,69 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Lewis syre
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7727-15-3
Molekylær formel AlBr3
Molekylvægt (g/mol) 266.69
MDL nummer MFCD00003421
InChI nøgle PQLAYKMGZDUDLQ-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn aluminium(3+) tribromid
SMIL [Al+3].[Br-].[Br-].[Br-]
Tekniske data
Kogepunkt 265,0 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum bromide
Smeltepunkt 97,0 °C
Farve Grå eller hvid
Fysisk form Krystallinsk fast stof
Mængde 500 g
Analyseprocentområde 98% min. (Kompleksometri)
Lineær formel AlBr3
Fieser 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11
Merck Index 15,328
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: reagerer. Andre opløseligheder: opløselige i alkohol, kulstofdisulfid, benzen, toluen, ether, nitrobenzen og xylen
Formel vægt 266.7
Procent renhed ≥98%
Grad Ekstra ren
Emballage Glasflaske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium bromide, anhydrous
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.