Tekniske data
| Kogepunkt | 265.0°C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum bromide |
| Smeltepunkt | 97.0°C |
| Farve | Grå eller hvid |
| Fysisk form | Krystallinsk fast stof |
| Mængde | 25 g |
| Analyseprocentområde | 98% min. (Complexometry) |
| Lineær formel | AlBr3 |
| Fieser | 01,22; 02,19; 03,7; 04,10; 05,10; 06,17; 09,11 |
| Merck Index | 15,328 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium bromide, anhydrous
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
- Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
- H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
- H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
- H302-Farlig ved indtagelse.
- EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
- P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P264-Vask ansigtet, hænderne o grundigt efter brug.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.