Få mere at vide
Heinz Herenz Aluminiumsapplikator Enkelt vatpind
Artikelnummer. 10200713
Skift visning
Tip Type:
Single End
Artikelnummer. Tip Type
10200713 Single End
1 options
Artikelnummer. 10200713 Leverandør Heinz Herenz Leverandørnr. 1032648
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    190.05 DKK
    145.41 DKK / Pakke med 100
    Spare 44.64 DKK
    23% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 04-12-2026
Aluminiumsapplikator med enkelt vatpind.
Vi tilbyder et bredt udvalg af sterile og ikke-sterile vatpinde:
  • Træ-, PS-, PP-, aluminium- eller papirapplikator
  • Hver i forskellige længder tilgængelige
  • Med bomuld, viskose, polyester eller skumhoved
  • Diameter på hovederne: lille, mellem eller store
  • Dette sikrer, at det rette instrument er tilgængeligt til enhver særlig anvendelse.
  • For eksempel anbefales vatpinde med bomuldsspids til brug af øre-næse-hals-specialister.
  • Vores sterile vatpinde er alle individuelt indpakket.
Bemærk venligst inden for det medicinske felt:
  • Kun egnet til engangsbrug
  • Kun brug af medicinsk personale
Tekniske data
Autoklaverbar Må ikke autoklaveres
Diameter (metrisk) indløbs-/udløbsrør 10.5 to 12.5mm
Sterilitet Ikke-steril
Materiale Glass
Produkttype Applikatorstav
Tip materiale Bomuld
Tip Type Single End