Få mere at vide
Bochem™ Aluminium anodiseret laboratoriestik
Description
- Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
- Afrundet, brugervenlig ergonomisk knap
- Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
- Maksimal dynamisk driftsbelastning (Kg maks. dyn.) og den maksimale statiske driftsbelastning (Kg max. stat .) normer er i overensstemmelse med DIN 12897
- Type 1 (240x240mm) bruger et håndbetjent justeringshjul
- Type 2 (300x300mm) inkluderer skralde, som forbindes til justeringshjul
Specifications
Specifications
| Materiale | Anodiseret aluminium, rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 200 x 200 mm |
| Længde (metrisk) base | 200 mm |
| Bredde (metrisk) | 200 mm |
| Inkluderer | Hjul |
| Produkttype | Lab Jack |
| Mængde | 1 stk. |