Få mere at vide
Bochem™ Aluminium anodiseret laboratoriestik
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Beskrivelse
- Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
- Afrundet, brugervenlig ergonomisk knap
- Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
- Maksimal dynamisk driftsbelastning (Kg maks. dyn.) og den maksimale statiske driftsbelastning (Kg max. stat .) normer er i overensstemmelse med DIN 12897
- Type 1 (240x240mm) bruger et håndbetjent justeringshjul
- Type 2 (300x300mm) inkluderer skralde, som forbindes til justeringshjul
Tekniske data
Tekniske data
| Materiale | Anodiseret aluminium, rustfrit stål |
| Dimensioner (L x B) | 160 x 130 mm |
| Længde (metrisk) base | 160 mm |
| Bredde (metrisk) | 130 mm |
| Inkluderer | Hjul |
| Produkttype | Lab Jack |
| Mængde | 1 stk. |