Få mere at vide
Bochem™ Aluminium anodiseret laboratoriestik
Artikelnummer. 10294601
Skift visning
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Bredde (metrisk)
10294601 240 mm
10325911 100 mm
10653652 130 mm
10759611 200 mm
10080911 300 mm
10616571 400 mm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Artikelnummer. 10294601 Leverandør Bochem™ Leverandørnr. 11041
Bestsellere. Megabesparelser.
Brug rabatkode 27997
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 09-12-2026
Fremstillet i henhold til DIN 12897 standarder. Bochem™ aluminium anodiseret laboratoriestik har en afrundet, østlig for at bruge ergonomisk knap.
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Afrundet, brugervenlig ergonomisk knap
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning (Kg maks. dyn.) og den maksimale statiske driftsbelastning (Kg max. stat .) normer er i overensstemmelse med DIN 12897
  • Type 1 (240x240mm) bruger et håndbetjent justeringshjul
  • Type 2 (300x300mm) inkluderer skralde, som forbindes til justeringshjul
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium, rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 240 x 240 mm
Længde (metrisk) base 240 mm
Bredde (metrisk) 240 mm
Inkluderer Hjul
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.