Få mere at vide
Bochem™ Aluminium anodiseret laboratoriestik
Artikelnummer. 10080911
Bredde (metrisk):
100 mm
130 mm
200 mm
240 mm
300 mm
400 mm
Artikelnummer. 10080911
Brand: Bochem™ 11081
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Fremstillet i henhold til DIN 12897 standarder. Bochem™ aluminium anodiseret laboratoriestik har en afrundet, østlig for at bruge ergonomisk knap.
  • Forbedret sakseteknologi med reducerede tolerancer
  • Afrundet, brugervenlig ergonomisk knap
  • Saksekonstruktion lavet af 18/10-rustfrit stål
  • Maksimal dynamisk driftsbelastning (Kg maks. dyn.) og den maksimale statiske driftsbelastning (Kg max. stat .) normer er i overensstemmelse med DIN 12897
  • Type 1 (240x240mm) bruger et håndbetjent justeringshjul
  • Type 2 (300x300mm) inkluderer skralde, som forbindes til justeringshjul
Tekniske data
Materiale Anodiseret aluminium, rustfrit stål
Dimensioner (L x B) 300 x 300 mm
Længde (metrisk) base 300 mm
Bredde (metrisk) 300 mm
Inkluderer Skralde
Produkttype Lab Jack
Mængde 1 stk.