Få mere at vide
Aluminum Ammonium Sulfate, Extra Pure, SLR, Fisher Chemical
Artikelnummer. 10724941 Shop alle Fisher Chemical produkter
Skift visning
Mængde:
1 kg
Pakningsstørrelse:
1kg
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
10724941 1 kg 1kg
1 options
Artikelnummer. 10724941 Leverandør Fisher Chemical Leverandørnr. A/1840/60
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Tekniske data
Kogepunkt 200°C
Smeltepunkt 93.5°C
CAS 7784-26-1
Farve White
pH 4.6
Fysisk form Solid
Mængde 1 kg
Molekylær formel AlH28NO20S2
MDL nummer 149958
InChI nøgle WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[Al+3].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
IUPAC navn aluminium(3+) ammonium dodecahydrate disulfate
Molekylvægt (g/mol) 453.31
Formel vægt 453.33g/mol
Emballage Plastic powder jar
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.