Få mere at vide
Aluminium ammoniumsulfat dodecahydrat, ACS reagens, Thermo Scientific Chemicals
Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkterBeskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kogepunkt | 200,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 93,5 °C |
| CAS | 7784-26-1 |
| Mængde | 250 g |
| Specifik vægtfylde | 1.64 |
| Tæthed | 1.6400g/mL |
| Molekylær formel | H4AlNO8S2·12H2O |
| Lineær formel | AlNH4(SO4)2·12H2O |
| Merck Index | 15,323 |
| Vis mere |
Sikkerhed og håndtering
- Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate