Få mere at vide
Aluminiumammoniumsulfatdodecahydrat, 99%, ren
Artikelnummer. 10628704 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastiktromle
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10628704 100 g Plastflaske 100g
10450481 1 kg Plastflaske 1kg
10460481 2.5 kg Plastflaske 2.5kg
11934261 10 kg Plastiktromle 10kg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10628704 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 206261000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    227.00 DKK
    191.65 DKK / 100g
    Spare 35.35 DKK
    15% Slukket
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453,33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-26-1
MDL nummer MFCD00149958
InChI nøgle WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC navn aluminium;azanium;disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 200,0 °C
Kemisk navn eller materiale Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 93,5 °C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 100 g
Tab ved tørring 45% til 48% (2 g, 300 °C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.64
Analyseprocentområde 98,5% min. (Kompleksometri)
Tæthed 1.6400g/mL
Molekylær formel H4AlNO8S2·12H2O
Lineær formel AlNH4(SO4)2·12H2O
Merck Index 15,323
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: 150 g/L (20 °C). Andre opløseligheder: frit opløselig i glycerol, praktisk talt uopløselig i alkohol
Molekylvægt (g/mol) 453.33
Formel vægt 453.33
Procent renhed 99%
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate