Få mere at vide
Aluminium ammoniumsulfat dodecahydrat, 99%, ren, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10460481 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
100 g
1 kg
2.5 kg
10 kg
Emballage:
Plastflaske
Plastic drum
Pakningsstørrelse:
100g
10kg
1kg
2.5kg
Artikelnummer. 10460481
Brand: Thermo Scientific Acros 206260025
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 7784-26-1 | H4AlNO8S2·12H2O | 453.33 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7784-26-1
MDL nummer MFCD00149958
InChI nøgle WZUKKIPWIPZMAS-UHFFFAOYSA-K
Synonym ammonia alum, unii-5c36drl9zn, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, aluminum ammonium disulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate hydrate, alum, ammonium usp, aluminum ammonium sulfate dodecahydrate, ammonium aluminum sulfate dodecahydrate, 5c36drl9zn, ammonium aluminum disulfate dodecahydrate
PubChem CID 62668
IUPAC navn aluminium;azanium;disulfat;dodecahydrat
SMIL [NH4+].O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.O.[O-]S(=O)(=O)[O-].[O-]S(=O)(=O)[O-].[Al+3]
Tekniske data
Kogepunkt 200.0°C
Kemisk navn eller materiale Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate
Smeltepunkt 93.5°C
Farve Hvid
Fysisk form Krystaller
Mængde 2.5 kg
Analyseprocentområde 98.5% min. (Complexometry)
Molekylær formel H4AlNO8S2·12H2O
Lineær formel AlNH4(SO4)2·12H2O
Merck Index 15,323
Opløselighedsinformation Solubility in water: 150g/L (20°C). Other solubilities: freely soluble in glycerol, practically insoluble in alcohol
Molekylvægt (g/mol) 453.33
Formel vægt 453.33
Procent renhed 99%
Grad Ren
Tab ved tørring 45% to 48% (2 g, 300°C)
Emballage Plastflaske
Specifik vægtfylde 1.64
Tæthed 1.6400g/mL
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: Aluminium ammonium sulfate dodecahydrate