Tekniske data
| Kogepunkt | 200,0 °C |
| Kemisk navn eller materiale | Aluminum ammonium sulfate dodecahydrate |
| Smeltepunkt | 93,5 °C |
| Farve | Hvid |
| Fysisk form | Krystaller |
| Mængde | 1 kg |
| Tab ved tørring | 45% til 48% (2 g, 300 °C) |
| Emballage | Plastflaske |
| Specifik vægtfylde | 1.64 |
| Analyseprocentområde | 99% |
| Vis mere |