Få mere at vide
R&L Enterprises™ Aluminiumslegeringsstænger
Artikelnummer. p-8012533 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
Artikelnummer. 12378139
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Aluminiumslegeringsstænger er fremstillet af aluminiumslegering.
  • Gevind
  • Gevind diameter 10 mm
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Længde (metrisk) 500 mm
Produkttype Aluminiumsstænger
Trådstørrelse 10 mm
Mængde 5 Pk.