Få mere at vide
R&L Enterprises™ Aluminiumslegeringsstænger
Artikelnummer. 12398139 Shop alle Fisherbrand produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
500 mm
600 mm
750 mm
1000 mm
Pakningsstørrelse:
Pakke med 2
Pakke med 5
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) unitSize
12398139 750 mm Pakke med 2
12378139 500 mm Pakke med 5
12388139 600 mm Pakke med 5
12308149 1000 mm Pakke med 2
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 12398139
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
En fremragende mulighed for konstruktion af retortstande i laboratoriet. R&L Enterprises™ Aluminiumslegeringsstænger er fremstillet af aluminiumslegering.
  • Gevind
  • Gevind diameter 10 mm
  • Stangens længde inkluderer ikke gevindet
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Længde (metrisk) 750 mm
Produkttype Aluminiumsstænger
Trådstørrelse 10 mm
Mængde 2 Pk.