Få mere at vide
Fisherbrand™ Stilladsstænger
Artikelnummer. p-8012538 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 11577023
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en robust stilladskonstruktion i laboratoriet. Fisherbrand™ Stilladsstænger er fremstillet af en holdbar aluminiumslegering.
  • Ca. 13 mm i diameter
  • Fås i en række længder
  • Passer med Fisherbrand stilladsforbindelser og fodadaptere
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Længde (metrisk) 1200 mm
Produkttype Stang