Få mere at vide
Fisherbrand™ Stilladsstænger
Artikelnummer. 11577023 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11577023 1200 mm Hver
11587023 1800 mm Hver
11557023 600 mm Hver
11567023 900 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11577023
Forventet forsendelse: 08-01-2027
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en robust stilladskonstruktion i laboratoriet. Fisherbrand™ Stilladsstænger er fremstillet af en holdbar aluminiumslegering.
  • Ca. 13 mm i diameter
  • Fås i en række længder
  • Passer med Fisherbrand stilladsforbindelser og fodadaptere
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Længde (metrisk) 1200 mm
Produkttype Stang