Få mere at vide
Fisherbrand™ Stilladsstænger
Artikelnummer. 11567023 Shop alle Fisherbrand Traceable produkter
Skift visning
Længde (metrisk):
600 mm
900 mm
1200 mm
1800 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Længde (metrisk) Pakningsstørrelse
11567023 900 mm -
11577023 1200 mm Hver
11587023 1800 mm Hver
11557023 600 mm Hver
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11567023
Essentials til prøveforberedelse og -opbevaring
Brug rabatkode 27996
Se alle kampagner
Forventet forsendelse: 14-12-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Giver en robust stilladskonstruktion i laboratoriet. Fisherbrand™ Stilladsstænger er fremstillet af en holdbar aluminiumslegering.
  • Ca. 13 mm i diameter
  • Fås i en række længder
  • Passer med Fisherbrand stilladsforbindelser og fodadaptere
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Længde (metrisk) 900 mm
Produkttype Stang