Få mere at vide
Fisherbrand™ Aluminiumslegeringsstænger
Artikelnummer. p-8012532 Shop alle Fisherbrand produkter
Længde (metrisk):
100 mm
200 mm
400 mm
Pakningsstørrelse:
Hver
Artikelnummer. 10265394
Kun null tilbage
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Cirka 13 mm i diameter.
  • Fås i en række længder
  • Fremragende til at bygge stilladser i laboratoriet
Tekniske data
Materiale Aluminiumslegering
Længde (metrisk) 100 mm
Produkttype Stang